Learn More
BD ELISA-Set für Maus-IgE
Ein Immunassay mit unterschiedlicher Empfindlichkeit und unterschiedlichem Dynamikbereich
Marke: BD 555248
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beinhaltet: Capture-Antikörper, Detektionsantikörper, Enzym-Reagenz, Standards, Anleitung/Analysenzertifikat
Beschreibung
Für die Entwicklung von Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay (ELISA) für Maus-IgE in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen
Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay
Spezifikation
1.6 bis 100 ng/ml | |
20 96-Well-Platten | |
Monoklonaler Anti-Maus-IgE-(Capture-)Antikörper, Biotinylierter monoklonaler Anti-Maus-IgE-(Nachweis-)Antikörper, Anleitung/Analysenzertifikat, Gefriergetrockneter aufgereinigter Maus-IgE (Standard), Streptavidin-HRP-Konjugat | |
2 bis 8 °C |
ELISA-Set für Maus-IgE | |
Zur Entwicklung von ELISA für Maus-IgE in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen | |
20 Platten |
Nur für Forschungszwecke