Learn More
BD ELISA-Set für Maus-IL-4
Ein Immunassay mit unterschiedlicher Empfindlichkeit und unterschiedlichem Dynamikbereich
Marke: BD 555232
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14400kg
Beinhaltet: Capture-Antikörper, Detektionsantikörper, Enzym-Reagenz, Standards, Anleitung/Analysenzertifikat
Beschreibung
Für die Entwicklung von Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) für natürliches oder rekombinantes Maus-IL-4 in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen
Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay
Spezifikation
7.8 bis 500 pg/ml | |
20 96-Well-Platten | |
Monoklonaler Anti-Maus-IL-4-(Capture-)Antikörper, Biotinylierter monoklonaler Anti-Maus-IL-4-(Nachweis-)Antikörper, Anleitung/Analysenzertifikat, Gefriergetrockneter rekombinanter Maus-IL-4 (Standard), Streptavidin-HRP-Konjugat | |
2 bis 8 °C |
Maus-IL-4 – ELISA-Kit | |
Entwicklung von ELISA für natürliche oder rekombinante Maus IL-4 in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen | |
20 Platten |
Nur für Forschungszwecke