Learn More
BD ELISA-Set für Maus-IL-5
Ein Immunassay mit unterschiedlicher Empfindlichkeit und unterschiedlichem Dynamikbereich
Marke: BD 555236
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16000kg
Beinhaltet: Capture-Antikörper, Nachweisantikörper, Enzym-Reagenz, Normen, Anleitung/Analysenzertifikat
Beschreibung
Für die Entwicklung von Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) für natürliches oder rekombinantes Maus-IL-5 in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberstanden.
Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay
Spezifikation
15.6 bis 1000 pg/ml | |
20 96-Well-Platten | |
Monoklonaler Anti-Maus-IL-5-(Capture-)Antikörper, Biotinylierter monoklonaler Anti-Maus-IL-5-(Nachweis-)Antikörper, Anleitung/Analysenzertifikat, Gefriergetrockneter rekombinanter Maus-IL-5 (Standard), Streptavidin-HRP-Konjugat | |
2° bis 8 °C |
Maus-IL-5 – ELISA-Kit | |
Entwicklung von ELISA für natürliche oder rekombinante Maus IL-5 in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen | |
20 Platten |
Nur für Forschungszwecke