Learn More
BD Gelb-grüne Lebendzellen-Caspase-Sonde
Artikelnummer. 15864369 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15864369 50 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15864369 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 565520
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zellen mit aktiven Caspasen können erkannt werden. BD Pharmingen™ Gelb-grüne Lebendzellen-Caspase-Sonde enthält einen Fluorchrom-markierten Caspase-Inhibitor. Fluorchrom-markierte Caspaseinhibitoren haben drei funktionelle Domänen: Fluorchrom, 3-Aminosäuresequenz (VAD), die sich an die aktive Stelle der aktivierten Caspase bindet, und Fluoromethylketon(FMK)-Anteil, welcher der Sonde ermöglicht, die aktive Caspase irreversibel zu binden.
  • Die Gelb-grüne Lebendzellen-Caspase-Sonde wird vom gelb-grünen Laser (mit einem Anregungsmaximum von 556 nm) angeregt und hat ein Fluoreszenz-Emissionsoptimum von 575 nm
  • Die Sonde wird auch durch blauen Laser gut angeregt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 Tests
Reaktivität Mensch, Maus
Produkttyp Gelb-grüne Lebendzellen-Caspase-Sonde
Inhalt und Lagerung -20 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie)