Learn More
BD DRAQ5™
Click to view available options
Menge:
50 μl
200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr rot fluoreszierender DNA-Farbstoff
- Zelldurchlässig
- Zum Färben von Nukleinsäuren in lebenden oder fixierten Zellen Hat ein Anregungswellenlängenmaximum von /nm.
- Hat eine Wellenlängen-Maxima zur Anregung von 598/646 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Fernrot |
| Konzentration | 5 mM |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioimaging, Immunfluoreszenz, Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie) |
| Farbstofftyp | DNA-Farbstoff |
| Excitation Wavelength Range | 598/646 nm |
| Menge | 50 μl |
| Reaktivität | Getestet in der Entwicklung: Human, Maus; gemeldete Reaktivität: Ratte |