Description
- Konjugiert mit APC
- Die Färbung geht dem Verlust der Membranintegrität voraus, der mit den letzten Phasen des Zelltods einhergeht, die entweder durch apoptotische oder nekrotische Prozesse verursacht werden
Durchflusszyto
Specifications
Specifications
| Menge | 200 Tests |
| Probenvolumen | 5 μl |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Konjugat | APC (Allophycocyanin) |
| Form | Flüssig |