Learn More
BD Sphero™ Regenbogen-Kalibrierpartikel
Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
Marke: BD 556288
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
- Emissionsspektren, die mit vielen gängigen Fluorophoren kompatibel sind, die für die immunfluoreszierende Färbung mit durchflusszytometrischer Analyse verwendet werden
- Sehr kleine Variationskoeffizienten bezüglich Größe und Fluoreszenz
- Polystyrol-Mikropartikel enthalten wasserunlösliche fluoreszierende Farbstoffe, die sehr stabil sind und durch Waschen mit 70 % Alkohol sterilisiert werden können.
- In praktischen Tropffläschchen mit 5 ml Partikelsuspension in einer Partikelkonzentration von 107/ml
- Polystyrol
Rainbow-Kalibrierungspartikel (6 Peaks)
- Jede Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf sechs verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
- Die Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf acht verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
- Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Die Intensität dieses Partikels entspricht dem hellsten Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel, 3.0 bis 3.4 μm (Hersteller- Nr. 556286)
- Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Einzelne Population von leeren Kalibrierpartikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Die Intensität dieses Partikels entspricht dem niedrigsten Intensitäts-Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel (6 Peaks), 6.0 bis 6.4 μm (Hersteller- Nr. 5556288)
- Abschätzen der Hintergrundfluoreszenz ungefärbter Zellen
Spezifikation
Mischung von Regenbogenpartikeln, die mit 6 unterschiedlichen Fluoreszenzintensitäten gefärbt werden | |
Rainbow Kalibrierungspartikel (6 Peaks) | |
5 mL | |
6 bis 6,4 μm | |
Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie | |
Durchflusszytometer |
Wässrige Pufferlösung mit ≤ 0,09 % Natriumazid | |
Flüssig | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
107 Partikel/ml | |
29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO |