Learn More
BD Stemflow™ Humane Neuronale Linie Analyse-Kit
Artikelnummer. 15801109 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15801109 25 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15801109 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 561526
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Sox2 PerCP-Cy™5.5, GFAP Alexa Fluor™ 647, Doublecortin PE, Nestin Alexa Fluor 647, Ki-67 Alexa Fluor 488, Sox1 PerCP-Cy5.5, CD44 FITC; BD Cytofix™ Fixierungspuffer; BD Phosflow™ Perm.-Puffer III
Bietet ein umfassendes Forschungssystem für die zuverlässige, detaillierte Charakterisierung von Differenzierungsphasen humaner neuronaler Stammzellen (hNSCs) aus einer heterogenen Kultur
  • Liefert intrazelluläre Multimarkerdaten mit Antikörpern, die zu verschiedenen Zeitpunkten verwendet werden können, um hNSCs aus Neuronen und Glia in einer heterogenen Population zu lösen
  • Enthält die wichtigsten neuronalen Differenzierungsmarker CD44, Doublecortin, Nestin, Sox1, Sox2 und GFAP sowie Ki-67 zur Identifizierung von zyklischen Zellen
  • Bietet eine optimierte Lösung für konsistente Experimente mit Fluorochrom-konjugierten Antikörpern, Puffern und einem detaillierten Protokoll
  • Regulatorischer Status: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reaktivität Human
Menge 25 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Inhalt und Lagerung 4 °C