Learn More
Thermo Scientific™ Beaker Racks for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.
189.00 € - 205.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17851895
|
Thermo Scientific™
75004110 |
Rack for 30 mL beaker | 400 x 210 x 25 mm | 32 Beakers |
192.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17801885
|
Thermo Scientific™
75004112 |
Rack for 100 mL beaker | 400 x 210 x 40 mm | 15 Beakers |
194.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17881895
|
Thermo Scientific™
75004113 |
Rack for 250 mL beakers, 9 x 18 in. platform | 400 x 210 x 58 mm | 8 Beakers |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17871895
|
Thermo Scientific™
75004114 |
Rack for 400 mL beaker | 400 x 210 x 58 mm | 6 Beakers |
203.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17801905
|
Thermo Scientific™
75004115 |
Rack for 600 mL beaker | 400 x 210 x 64 mm | 4 Beakers |
205.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17831885
|
Thermo Scientific™
75004116 |
Rack for 30 mL beaker | 350 x 286 x 25 mm | 36 Beakers |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17821885
|
Thermo Scientific™
75004118 |
Rack for 100 mL beaker | 355 x 288 x 40 mm | 16 Beakers |
205.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17891895
|
Thermo Scientific™
75004119 |
Rack for 250 mL beaker | 351 x 286 x 58 mm | 9 Beakers |
189.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17861885
|
Thermo Scientific™
75004120 |
Rack for 400 mL beaker | 351 x 286 x 58 mm | 8 Beakers |
204.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17841905
|
Thermo Scientific™
75004121 |
Rack for 600 mL beaker | 351 x 286 x 64 mm | 5 Beakers |
205.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17871885
|
Thermo Scientific™
75004128 |
Rack for 50 mL beaker | 400 x 210 x 32 mm | 24 Beakers |
195.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17851905
|
Thermo Scientific™
75004129 |
Rack for 50 mL beaker | 351 x 286 x 32 mm | 28 Beakers |
189.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory
- Racks can hold beakers from 30 - 600 mL
- Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers
Specifications
Beaker Rack |