Learn More
Bedaquiline fumarate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436586
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16436586 100 mg -
16478827 5 mg 5 Milligramm
16446238 10 mg 10 Milligramm
16422367 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16436586 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14881A100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bedaquiline fumarate
Physikalische Form Solid
CAS 845533-86-0
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H35BrN2O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym R403323 TMC207 fumarate R207910 fumarate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (148.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(/C=C/C(O)=O)=O.BrC1=CC=C(N=C(OC)C([C@H]([C@@](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)(O)CCN(C)C)C4=CC=CC=C4)=C5)C5=C1
Molekulargewicht (g/mol) 671.58
Formelmasse 671.58
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research