Learn More
Bienenwachs, gebleicht, weiss, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Beeswax |
Azidität | 17 to 24mg KOH/g |
CAS | 8012-89-3 |
Farbe | Weiß oder Weiß-Gelb |
Verpackung | Kunststoffflasche |
MDL-Nummer | MFCD00132754 |
Menge | 500 g |
Verseifungszahl | 87 to 104mg KOH/g |
Merck Index | 15, 1019 |
Physikalische Form | Stücke oder Platten |