Learn More
Bekanamycin, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005045
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31005045 250 mg
30998725 5 g
30989322 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31005045 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD135534250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bekanamycin
CAS 4696-76-8
Summenformel C18H37N5O10
MDL-Nummer MFCD01683541
Menge 250 mg
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1N
Molekulargewicht (g/mol) 483.51
Reinheit (%) 98%