Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Zubehör für Lab-Aire™ II Trockner für Glaswaren
Ersatzstifte zur Verwendung mit Lab-Aire II Tisch- und Wandtrocknern.
Marke: Bel-Art™ F18931-0002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Erhältlich als kleine (3 Zoll), mittlere (4 Zoll) und große (5 Zoll) Haltestifte
- Die Haltestifte können bewegt und neu positioniert werden, um verschiedene Laborutensilien wie Becher, Kolben, Flaschen, Reagenzgläser und Zylinder zu fassen
Spezifikation
Ersatzstift | |
Lab-Aire II Tischtrockner und Wandtrockner | |
4 Zoll |
Nicht autoklavierbar | |
Mittel |