Learn More
Bel-Art™ BOX, GLOVE, BELLOWS TYPE GLOVE, SZ10
Bildet eine auslaufsichere Einheit mit O-Ring-Konstruktion, die in die Box integriert ist
Marke: Bel-Art™ H50025-0310
527.25 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Benachrichtigungen:
Diese Produkte enthalten natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können.Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers.Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Beschreibung
- Aus Naturlatex mit abnehmbarer Hand
- Der Faltenbalg ermöglicht eine kühlende Luftzirkulation
- Die Manschette bleibt an der Box befestigt, wenn Handschuh und Manschette getrennt sind
- Handschuhgrößen austauschbar
- Es können alle Standardhandschuh für Labor- und Chirurgieanwendungen sowie Einweghandschuhe verwendet werden
- Klemmringe fixieren die Handschuhe
Bestellinformation
Die Hülse passt in Rundanschlüsse mit einem Außendurchmesser von 8 in(20 cm) und ovale 7 x 10 in (18 x 25 cm) Anschlüsse.Erweiterte Länge mit Handschuh, 30 in (76 cm).Ein Paar pro Packung.
Spezifikation
Faltenbalg und Handschuh | |
Auslaufsichere Einheit mit O-Ring-Konstruktion | |
Groß (10) |
Naturlatex, Latex | |
Für runde 20 cm und ovale 18 x 25 cm (7 x 10 Zoll) Anschlüsse |