Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Etikett
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Beschreibung
Beinhaltet
Die Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett sind mit den Codes und Symbolen des Department of Transportation (DOT) sowie der National Fire Protection Association (NFPA) und des Chemical Abstract Service (CAS), Schutzausrüstungssymbolen sowie Informationen zu den Zielorganen bedruckt.
- Leicht abzulesende, bedruckte Flaschen
- Weithalsflasche mit 53 mm (2 in.) zur einfachen Nachfüllung
- Durchscheinendes, lösungsmittelbeständiges LDPE
- Natriumhypochlorit hat weißes LDPE zum Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm
- Toluol ist in einer roten LDPE-Flasche enthalten
- Verschluss aus Polypropylen mit auslaufsicherem Design
- Flaschen können einzeln oder in gemischten Paketen gekauft werden, die Wasser, Aceton, Methanol, Isopropanol, Toluol und Ethanol umfassen
Compliance
Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ethanol |
| Material | LDPE, Polyethylen |
| Sterilität | Non-sterile |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Closure Included | No |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mehr anzeigen |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.