Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Roxy M™ Mehrfachdispenserspitzen mit universeller Passform Nicht steril
Zuverlässige und präzise wiederholte Dispensierung von 1 bis 5000 μl
141.00 € - 150.00 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
Reinigungsnachweise | Endotoxin-, RNase-, ATP- und DNA-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf™ Multipette™ 4780, Fisherbrand™ Mehrfachdispenser, Gilson™ Distriman™, Handystep™ S, Roxy M™, Gilson™ Distriman™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13458766
|
Bel-Art™
F37300-0001 |
0.5 ml |
141.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13468746
|
Bel-Art™
F37300-0000 |
0.05 ml |
150.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für die meisten Mehrfachdispenser, einschließlich Roxy M, Eppendorf™ Multipette™ 4780, Brand HandyStep™ S, Fisherbrand™ Mehrfachdispenser, Gilson Distriman™ und Scilogex™ StepMate Mehrfachdispenser
- Für viele elektronische Pipetten geeignet (digitale Anzeige wird nicht aktiviert)
- Erhältlich in 8 Größen mit Kapazitäten von 0.05 bis 50.0 ml, um wiederholt Volumen von 1 bis 5000 μl zu dispensieren
- Hergestellt in einer ISO 9001:2000-Anlage; aus reinem Polypropylen mit Innenkolben aus Polyethylen
- Adapter erforderlich für 25 ml- und 50 ml-Spitzen (Herst.- Nr. F37300-0050 wird mit Mehrfachdispenser geliefert und separat in einem 3er-Pack erhältlich)
- Jede Packung mit Spitzen ist mit einem Chargenstempel versehen, wird mit einer Konformitätsbescheinigung geliefert und enthält eine praktische Dosierkarte
Spezifikation
Nicht steril | |
ISO 9001:2000 | |
Eppendorf™ Multipette™ 4780, Fisherbrand™ Mehrfachdispenser, Gilson™ Distriman™, Handystep™ S, Roxy M™, Gilson™ Distriman™ | |
SP Scienceware™ Roxy M™ |
Ja | |
Endotoxin-, RNase-, ATP- und DNA-frei | |
Ja | |
Polypropylen/Polyethylen |