Learn More
Bel-Art™ TECHNI-DOME 360 W/2 GAS PORTS
Für kontaminations- und staubfreies Trocknen, Lagern und Entgasen
Marke: Bel-Art™ F42029-0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Schützt großzügige Mengen an Norme, Proben, Elektronikgeräten oder anderen feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen
- Das geräumige Innenvolumen mit einem Fassungsvermögen von 65 Litern (4000 Kubikzoll) kann Gegenstände mit einer Höhe oder Breite von bis zu 45 (18 Zoll) fassen, einschließlich Gestelle, Tabletts und Instrumente
- Zwei konische Gasanschlüsse sind für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 bis 3/8 Zoll geeignet; leicht drehbare Absperrhähne aus PTFE erleichtern den turbulenzfreien Eintritt von Gasen und minimieren so eine Störung des Inhalts
- Die Polycarbonatkonstruktion ist beständig gegen die meisten gängigen Chemikalien sowie gegen thermische Beanspruchung; mit Wischtüchern leicht zu reinigen
- Enthält zwei herausnehmbare Einlegeböden aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 36.5 cm (14.5 Zoll) und 22.5 cm (9 Zoll)
- Die seitlichen Griffe erleichtern das Tragen und können zum Anbringen manipulationssicherer Dichtungen verwendet werden
- Gasanschlüsse können geschlossen werden, um einen Exsikkator mit Standardtrockenmittelkartuschen (08-594-17C, 08-594-17B oder 08-594-14B) zu verwenden
Spezifikation
Transparent | |
Gasdesikkator | |
65 L | |
18 in. | |
5 kg |
Polycarbonat | |
2 Gasanschlüsse, 2 abnehmbare Polypropylen-Regale (14.5 Zoll und 9 Zoll), Polypropylen-Absperrhahn mit PTFE-Stopfen und rotem Griff | |
45 cm | |
11 lbs. |