Learn More
Emma Safety Footwear Bellagio Sicherheitsschuhe
Ein klassisch gestylter Business-Schuh im Brogue-Stil, der immer den richtigen Ton setzt. Polierte schwarze Vollkornlederoberteile und eine praktisch undurchdringliche Nitrilgummisohle ermöglichen dem Träger einen Spaziergang vom Büro zum Werk und zurück ohne Aufhebens oder Schuhwechsel.
156.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Bellagio |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15988231
|
Emma Safety Footwear
MM13709039 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15998231
|
Emma Safety Footwear
MM13709040 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15908241
|
Emma Safety Footwear
MM13709041 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15918241
|
Emma Safety Footwear
MM13709042 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15928241
|
Emma Safety Footwear
MM13709043 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15938241
|
Emma Safety Footwear
MM13709044 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15948241
|
Emma Safety Footwear
MM13709045 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958241
|
Emma Safety Footwear
MM13709046 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968241
|
Emma Safety Footwear
MM13709047 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15978241
|
Emma Safety Footwear
MM13709048 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Hitzebeständige Nitrilgummi-Außensohle
- Material aus Vollleder
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
Steel |
Schnüre | |
Bellagio | |
Leder |