Learn More
Bemcentinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476328
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16476328 10 mg -
16456646 100 mg -
16412447 50 mg 50 Milligramm
16438917 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476328 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15150
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bemcentinib
Physikalische Form Solid
CAS 1037624-75-1
Farbe Pink
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H34N8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym R428 BGB324
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=NC(NC2=CC(CC[C@@H](N3CCCC3)CC4)=C4C=C2)=NN1C(N=N5)=CC6=C5C7=CC=CC=C7CCC6
Molekulargewicht (g/mol) 506.64
Formelmasse 506.64
Reinheit (%) 95.02%
Güte Research