Learn More
Benazepril hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Benazepril hydrochloride, an angiotensin converting enzyme inhibitor, which is a medication used to treat high blood pressure.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benazepril hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 86541-74-4 |
| Farbe | White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H29ClN2O5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | CGS14824A |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (216.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (21.69 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |