Learn More
Kern Sohn Tischwaage ECB
Artikelnummer. 17391563
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 kg
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
17391563 50 kg 1 Stück
17371563 10 kg 1 Stück
17381563 20 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17391563 Lieferant Kern Sohn Lieferanten-Nr. ECB 50K2N
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Battery operation, compact, and lightweight bench scale with recessed grips on the underside.
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, leichter Bauweise und Griffmulden an der Unterseite geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Besonders große Wägeplatte
  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
Spezifikation
Fassungsvermögen 50 kg
Abmessungen (L x B) Plattform 260 x 320 mm
Wiederholgenauigkeit 20 g