Learn More
Kern Sohn Tischwaage FKB
Artikelnummer. 17391633
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 kg
8 kg
15 kg
16 kg
30 kg
36 kg
65 kg
Lesbarkeit:
0,02 g
0,05 g
0,1 g
0,2 g
0,5 g
1 g
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit unitSize
17391633 15 kg 0,5 g 1 Stück
17321643 16 kg 0,05 g 1 Stück
17331643 16 kg 0,1 g 1 Stück
17341643 30 kg 1 g 1 Stück
17361643 36 kg 0,1 g 1 Stück
17371643 36 kg 0,2 g 1 Stück
17381643 65 kg 0,2 g 1 Stück
17391643 65 kg 0,5 g 1 Stück
17301653 65 kg 1 g 1 Stück
17321653 6 kg 0,02 g 1 Stück
17331653 8 kg 0,05 g 1 Stück
17341653 8 kg 0,1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17391633 Lieferant Kern Sohn Lieferanten-Nr. FKB 15K0.5
Verfügbar ab: 22-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
High-resolution bench scale with large weighing range and robust stainless steel weighing plate.
  • Dank der hohen Auflösung ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld
  • Gehäuse mit robuster Alu-Druckguss-Wanne, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch
  • Besonders praktisch: Dank großer Wägebereiche und kompakter Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden. Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtem Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Fassungsvermögen 15 kg
Lesbarkeit 0,5 g
Material Stainless Steel