Learn More
Kern Sohn Tischwaage GAB
Artikelnummer. 17301663
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 kg
15, 30 kg
3 kg, 6 kg
30 kg
6, 15 kg
6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
17301663 30 kg 1 Stück
17381653 12 kg 1 Stück
17391653 6, 15 kg 1 Stück
17311663 6 kg 1 Stück
17321663 3 kg, 6 kg 1 Stück
17240087 15, 30 kg 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 17301663
Marke: Kern Sohn GAB 30K0.2N
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Compact bench scale that is practical for small spaces.
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Fassungsvermögen 30 kg
Lesbarkeit 0.2 g
Modell Compact