Learn More
Kern Sohn Tischwaage GAB
Artikelnummer. 17391653
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 kg
15, 30 kg
3 kg, 6 kg
30 kg
6, 15 kg
6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
17391653 6, 15 kg 1 Stück
17381653 12 kg 1 Stück
17301663 30 kg 1 Stück
17311663 6 kg 1 Stück
17321663 3 kg, 6 kg 1 Stück
17240087 15, 30 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17391653 Lieferant Kern Sohn Lieferanten-Nr. GAB 15K2DNM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Consulta la politica di reso
Compact bench scale that is practical for small spaces.
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Specifica
Fassungsvermögen 6, 15 kg
Lesbarkeit 2 g, 5 g
Modell Compact
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.