Learn More
Benserazidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
5 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135898 5 g 5 Gramm
30135540 100 mg 100 Milligramm
17944945 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135898 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1205005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14919-77-8
Summenformel C10 H15 N3 O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 293.7
Synonym Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
IUPAC-Name 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methyl]propanhydrazid; Hydrochlorid
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benserazide Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Formelmasse 293.0778