Learn More
Bohlender™ Gebogene PFA-Schlauchanschlüsse mit Dichtlippe, FPM-O-Ring und PSS-Mutter
Diese Schlauchverbindungsstücke eignen sich zum Anschluss elastischer Schläuche an Geräte mit GL-Gewinde. Bohlender™ BOLA™ gebogene PFA-Schlauchverbindungsstücke bieten universelle chemische Beständigkeit. Erhältlich mit elastischer Dichtlippe, FPM O-Ring und PPS-Mutter.
Marke: Bohlender™ D582-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- GL 14- und GL 18-Schlauchverbinder aus PFA
- Erhältlich in gerader oder gebogener Ausführung.
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Für Betriebstemperaturen bis +200 °C
- Durchfließendes Produkt kommt nur mit PFA in Kontakt
Spezifikation
Schlauchanschluss | |
7 mm | |
65 mm | |
−200°C | |
GL 18 | |
250 °C |
FDA-konform | |
Elastisch | |
Zum Anschluss von elastischen Schläuchen an Geräte mit GL-Gewinde | |
Je 1 | |
Gebogen |