Learn More
Benzaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666622 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10666622
Marke: Thermo Scientific Acros 209791000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1125-88-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1125-88-8
MDL-Nummer MFCD00008491
InChI-Schlüssel HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
IUPAC-Name Dimethoxymethylbenzol
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzaldehyde dimethyl acetal
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 87.0°C to 89.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 69°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H12O2
Strukturformel C6H5CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940
Menge 100 mL
Beilstein 07,209
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzaldehyde dimethyl acetal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /