Learn More
Benzaldehyddimethylacetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474473 500 g 500 Gramm
11464473 100 g 100 Gramm
11484473 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474473 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11009.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1125-88-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Used in vegetable flavors such as parsley and carrots. For almond, nut, fruit, violet and other nutty and floral fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in Gemüsearomen wie Petersilie und Karotten verwendet. Für Mandel-, Nuss-, Obst-, Violett- und andere nussige und florale Düfte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1125-88-8
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00008491
InChI-Schlüssel HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
IUPAC-Name Dimethoxymethylbenzol
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzaldehyde dimethyl acetal
Dichte 1.014
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 69°C (156°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4935
Menge 500 g
Beilstein 2044501
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) 99%