Learn More
Benzalkoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30138748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138748 25 g 25 Gramm
30040816 10 g 10 Gramm
18020750 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB18355025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-54-5
Summenformel C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 227.77
Synonym Benzalkonium Chloride
IUPAC-Name Benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chlorid
SMILES C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkonium chloride
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 227.1441