Learn More
Benzene D6 99.96% D, Eurisotop
Beschreibung
Benzene D6
- Isotopic Enrichment: 99.96% D
- Quantity: (10) 0.75 mL
- Packaging: Ampule
- Water Content: water <0.01%
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzene D6 |
| Farbe | Farblos |
| Deuterium (D) | 99.96% D |
| Verpackung | Ampulle |
| Menge | 10 x 0.75 mL |
| CAS | 1076-43-3 |
| Schmelzpunkt | 5.5°C |
| Siedepunkt | 80.1°C |
| Summenformel | C6H6 |
| Synonym | Hexadeuterobenzene, Benzene-D6 |
| Mehr anzeigen |