Learn More
MedChemExpress Benzenepentacarboxylic Acid
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1585-40-6 |
| Molekulargewicht | 298.16 g/mol |
| Menge | 500 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Lagerungsbedingungen | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 48 mg/mL (160.99 mM) |
| Synonym | Pentacarboxybenzene |
| Produkttyp | Dye Reagents |