Learn More
Benzolsulfonamid +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10153290 5 g Glasflasche 5 Gramm
10167253 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10605202 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10712105 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10153290 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148490050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-10-2
Summenformel C6H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.19
MDL-Nummer MFCD00007930
InChI-Schlüssel KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
IUPAC-Name Benzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonamide
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Farbe Weiß
Flammpunkt 250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SO2NH2
Menge 5 g
Beilstein 11, 39
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.3g/L (16°C)
Formelmasse 157.19
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen