Learn More
Benzolsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30006267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006267 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1206505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonamide
CAS 98-10-2
Summenformel C6 H7 N O2 S
Menge 5 g
Synonym Benzenesulfonamide, Benzenesulphonamide
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 157.19
Formelmasse 157.0197