Learn More
Benzethoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30132986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132986 50 g 50 Gramm
30041182 1 g 1 Gramm
30041024 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30132986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB19025050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-54-0
Summenformel C27 H42 N O2 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 448.08
Synonym Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]benzenemethanaminium chloride, (Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride, 2-[2-[p-(Diisobutyl)phenoxy]ethoxy]ethyldimethylbenzylammonium chloride, Anti-Germ 77, Antiseptol, Antiseptol (quaternary compound), BZT, Bencetonium chloride, Benzethionium chloride, Benzethonium chloride, Benzetonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Diapp, Hyamine 1622, LonzaGuard, MED 81, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-(4-[1,1,3,3-tetramethylbutyl]phenoxyethoxyethyl)ammonium chloride, Phemeride, Phemerol, Phemerol chloride, Phemithyn, Polymine D, Quatrachlor, Solamin, [2-[2-(4-Diisobutylphenoxy)ethoxy]ethyl]dimethylbenzylammonium chloride, p-tert-Octylphenoxyethoxyethyldimethylbenzylammonium chloride
IUPAC-Name benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chlorid
SMILES [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzethonium Chloride
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 447.2904