Learn More
Benzetimide hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488708
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488708 10 mg 10 Milligramm
16404617 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488708 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1547A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Benzetimide hydrochloride is a muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Benzetimide hydrochloride is a muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzetimide hydrochloride
CAS 5633-14-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H27ClN2O2
Menge 10 mg
Synonym R4929
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (80.21 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (41.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)(C3=CC=CC=C3)CC4)NC4=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 398.93
Formelmasse 398.93
Reinheit (%) 99.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation