Learn More
Benzhydrol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485323 1000 g -
11495323 50 g 50 Gramm
11405333 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485323 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12884.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184.238 g/mol
Benzhydrol is widely used as intermediates in pharmaceuticals (including antihistamines), agrochemicals, perfumes and other organic compounds. It is used as a fixative in the perfume industry. It is involved in polymerization reaction as a terminating group. It is used as precursor to prepare modafinil, benztropine and diphehydramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzhydrol wird häufig als Zwischenprodukt in Pharmazeutika (einschließlich Antihistaminika), Agrochemikalien, Parfums und anderen organischen Verbindungen verwendet. Es wird als Fixiermittel in der Parfümindustrie verwendet. Es ist als Abschlussgruppe an der Polymerisationsreaktion beteiligt. Es wird als Vorstufe zur Herstellung von Modafinil, Benztropin und Diphehydramin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-01-0
Summenformel C13H12O
Molekulargewicht (g/mol) 184.238
MDL-Nummer MFCD00004488
InChI-Schlüssel QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
IUPAC-Name Diphenylmethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydrol
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Siedepunkt 297°C to 298°C
Flammpunkt 160°C (320°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
Beilstein 1424379
Merck Index 14,1090
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 99%