Learn More
Benzhydrol, TRC
Artikelnummer. 17954155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17954155 5 g 5 Gramm
17943725 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17954155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1938005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-01-0
Summenformel C13 H12 O
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
Synonym Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Benzenemethanol, α-phenyl- (9CI, ACI), Benzhydrol (8CI), α-Phenylbenzenemethanol (ACI), 1,1-Diphenylmethanol, Benzhydryl alcohol, Benzohydrol, Diphenylcarbinol, Diphenylmethyl alcohol, Hydroxydiphenylmethane, NSC 32150, α-Phenylbenzyl alcohol
IUPAC-Name Diphenylmethanol
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylmethanol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Formelmasse 184.0888
Reinheit (%) >95%