Learn More
Benzhydrylisothiocyanat, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10651113 10 g -
10163954 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651113 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. S03388EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3550-21-8
Summenformel C14H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 225.31
MDL-Nummer MFCD00046815
InChI-Schlüssel WDOSFTZMBFYTED-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydryl isothiocyanate, isothiocyanatodiphenylmethane, benzhydrylisothiocyanate, isothiocyanato phenyl methyl benzene, diphenylmethylisothiocyanate, benzene, 1,1'-isothiocyanatomethylene bis, diphenylmethanisothiocyanate, acmc-20alq6, benzhydryl-isothiocyanate, benzhydryl isothio-cyanate
PubChem CID 520742
IUPAC-Name [Isothiocyanat(phenyl)methyl]Benzol
SMILES S=C=NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydryl isothiocyanate
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Strukturformel C6H5CH(NCS)C6H5
Menge 10 g
Formelmasse 225.31
Reinheit (%) 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzhydryl isothiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.