Learn More
Benzhydrylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364126 1 g 1 Gramm
11374126 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11364126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19249.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3550-21-8 | Molecular Formula: C14H11NS | Molecular Weight: 225.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3550-21-8
Summenformel C14H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 225.31
MDL-Nummer MFCD00046815
InChI-Schlüssel WDOSFTZMBFYTED-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydryl isothiocyanate, isothiocyanatodiphenylmethane, benzhydrylisothiocyanate, isothiocyanato phenyl methyl benzene, diphenylmethylisothiocyanate, benzene, 1,1'-isothiocyanatomethylene bis, diphenylmethanisothiocyanate, acmc-20alq6, benzhydryl-isothiocyanate, benzhydryl isothio-cyanate
PubChem CID 520742
IUPAC-Name [isothiocyanat(phenyl)methyl]benzol
SMILES S=C=NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydryl isothiocyanate
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Siedepunkt 160°C to 165°C (4 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2210613
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 225.31
Reinheit (%) 97%