Learn More
Benzhydrylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415727 5 g 5 Gramm
11425727 25 g 25 Gramm
11435727 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24303.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-00-9 | C13H13N | 183.254 g/mol
Benzhydrylamine is useful for chiral resolution. It acts as an active pharmaceutical ingredient intermediate. It is also employed as a building block for chemical synthesis. Further, it is used in the preparation of furan-2-carboxylic acid benzhydrylamide by reacting with furan-2-carbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzhydramin ist nützlich für die chirale Abspaltung. Es fungiert als aktiver pharmazeutischer Zwischenstoff. Es wird auch als Baustein für die chemische Synthese eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Furan-2-Carbonsäure-Benzhydrylamid durch Reaktion mit Furan-2-Carbonylchlorid verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Dimethylsulfoxid und Methanol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-00-9
Summenformel C13H13N
Molekulargewicht (g/mol) 183.254
MDL-Nummer MFCD00008059
InChI-Schlüssel MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminodiphenylmethane, benzhydrylamine, 1,1-diphenylmethylamine, diphenylmethyl amine, 1,1-diphenylmethanamine, alpha-aminodiphenylmethane, methanamine, 1,1-diphenyl, alpha-phenylbenzylamine, benzhydrylamin, benzhydryl amine
PubChem CID 7036
IUPAC-Name diphenylmethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydrylamine
Schmelzpunkt 11°C to 13°C
Siedepunkt 294°C to 296°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel (C6H5)2CHNH2
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 776434
Merck Index 14,1076
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 183.25
Reinheit (%) 97%