Learn More
Benzhydramin-Hydrochlorid, polymergestützt, 1 % quervernetzt, Maschenweite 100–200, 0.5-1.5 mmol/g auf PS-DVB, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11440780 25 g 25 Gramm
11430780 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11440780 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044459.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5267-34-5
Summenformel C13H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 219.712
MDL-Nummer MFCD03456188
InChI-Schlüssel CIHWJRSPVJBHGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydrylamine hydrochloride, aminodiphenylmethane hydrochloride, benzhydrylamine, hydrochloride, diphenylmethanamine hydrochloride, benzhydrylammonium chloride, aminodiphenylmethane hcl, 1,1-diphenylmethylamine hydrochloride, diphenylmethylamine, chloride, benzhydrylamin hydrochloride, bha-polystyrene
PubChem CID 78921
IUPAC-Name diphenylmethanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzhydrylamine hydrochloride
Namenshinweis Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 1.5 mmol/g on PS-DVB
Netzgröße 100 to 200 Mesh
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver