Learn More
Benznidazol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468786
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16468786 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16468786 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1548
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benznidazol
Physikalische Form Solid
CAS 22994-85-0
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H12N4O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 07-1051 Ro 71051
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (192.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)CN2C=CN=C2[N+]([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 260.25
Formelmasse 260.25
Reinheit (%) 99.38%
Güte Research