Learn More
Benzo[a]pyren-3,6-Chinon, TRC
Artikelnummer. 18040530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18040530 1 mg 1 Milligramm
17969739 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18040530 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2058651MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3067-14-9
Summenformel C20 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.29
Synonym Benzo[a]pyrene-3,6-dione, 3,6-Dihydrobenzo[a]pyrene-3,6-dione
IUPAC-Name benzo[a]pyren-3,6-Dione
SMILES O=C1C=Cc2ccc3c4ccccc4C(=O)c5ccc1c2c35
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[a]pyrene-3,6-quinone
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-6-11-5-7-13-12-3-1-2-4-14(12)20(22)16-9-8-15(17)18(11)19(13)16/h1-10H
Formelmasse 282.0681