Learn More
Benzo[b]furan-2-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Description
It is used in the facile preparation of highly-functionalized, nitrogen-bearing diarylmethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird für die einfache Herstellung hochfunktionalisierter, stickstoffhaltiger Diarylmethane verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Es wird für die einfache Herstellung hochfunktionalisierter, stickstoffhaltiger Diarylmethane verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Benzo[b]furan-2-boronic acid |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1637889 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 161.95 |
Reinheit (%) | 98% |