missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzo[b]furan-7-carbonsäure, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4391176
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
90484-22-3
C9H6O3
162.14
MFCD10000617
QMHILIQFOBNARN-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-7-carboxylic acid, benzofuran-7-carboxylicacid, 7-benzofuranylcarboxylic acid, benzo b furan-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 4ahs, 7-benzofurancarboxylicacid, akh
13307983
1-benzofuran-7-carboxylic acid
OC(=O)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
90484-22-3
C9H6O3
162.14
MFCD10000617
QMHILIQFOBNARN-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-7-carboxylic acid, benzofuran-7-carboxylicacid, 7-benzofuranylcarboxylic acid, benzo b furan-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 4ahs, 7-benzofurancarboxylicacid, akh
13307983
1-benzofuran-7-carboxylic acid
OC(=O)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-7-carboxylic acid
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'