Learn More
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31073701
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31073701 250 mg
31058886 5 g
31060223 25 g
31058902 100 mg
31058921 1 g
31065067 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31073701 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD115657250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
CAS 205-43-6
Summenformel C16H10S
MDL-Nummer MFCD00215942
Menge 250 mg
SMILES C12=CC=CC=C1C3=C4C=CC=CC4=CC=C3S2
Molekulargewicht (g/mol) 234.32
Reinheit (%) 97%