Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30967473
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30967473 25 g
30957847 10 g
30956249 1 g
30957494 100 g
30965741 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30967473 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1154125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
CAS 3541-37-5
Summenformel C9H6OS
MDL-Nummer MFCD01075041
Menge 25 g
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Molekulargewicht (g/mol) 162.21
Reinheit (%) 98%