Learn More
Benzo[c]cinnolin, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10326120
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material Benzo[c]cinnoline
Namenshinweis 99%
CAS 230-17-1
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 156.0°C to 159.0°C
Farbe Gelb nach grün
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H8N2
MDL-Nummer MFCD00004990
Menge 1 g
Synonym benzo c cinnoline, diphenylenazone, 2,2'-azobiphenyl, 5,6-phenanthroline, 9,10-diazaphenanthrene, 3,4-benzocinnoline, 5,6-diazaphenanthrene, o-diphenyleneazine, phenazone three-ring system
InChI-Schlüssel SWJXWSAKHXBQSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N=N2
IUPAC-Name Benzo[c]cinnolin
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
PubChem CID 9190
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver