Learn More
Benzo[ghi]perylen, 98+%
Artikelnummer. 10498430 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10498430 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10105643 5 mg Glasflasche 5 Milligramm
10206523 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10498430 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 €
    360.65 € / 100 Milligramm
    Sparen 40.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 191-24-2 | C₂₂H₁₂ | 276,33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191-24-2
Summenformel C22H12
Molekulargewicht (g/mol) 276.33
MDL-Nummer MFCD00004135
InChI-Schlüssel GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
PubChem CID 9117
ChEBI CHEBI:34568
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[ghi]perylene
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 276.0°C to 280.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt >500.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 276.33
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[ghi]perylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO– Nur für Forschungszwecke