Learn More
Benzofuroxan, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31006042
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31006042 500 g
31001649 1 kg
30993819 100 g
30990980 5 g
30999616 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31006042 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD115767500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzofuroxan
CAS 480-96-6
Summenformel C6H4N2O2
MDL-Nummer MFCD00005807
Menge 500 g
SMILES [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=NO1
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
Reinheit (%) 98%